Färgsatser, Resthårdhet test, för visuell kontroll, Supelco®
Katalog # 1.11142.0001
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Kemisk metod:Mixed indicator
- Förp.:400 Tests
- Beskrivning:Residual hardness test
- M-Clarity quality level:MQ100
- Typ:MTC
- Mätområde:0,05 - 0,10 - 0,19 °e (0,7 - 1,4 - 2,7 mg/l CaCO₃) 0,07 - 0,14 - 0,27 °f
Specifikationer
Om denna produkt
MQuant® titrimetriska och kolorimetriska metoder.
- Resultat efter cirka 1 minut
- Användarvänlig
- Tillämpningsorienterade mätintervall
- Bärbara
- En serie ekonomiska refillförpackningar (RP) är tillgängliga
Delivery: Varje testsats innehåller alla nödvändiga reagenser, reaktionskuvetter, färgjämförelsediagram och en omfattande bruksanvisning.