Visuella färgkit, Fosfattest, MColortest™, Supelco®
Catalog # 1.14661.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Kemisk metod:Phosphormolybdenum blue
- Förp.:100 Tests
- Beskrivning:Fosfattest i sötvatten och havsvatten (blisterförpackning)
- M-Clarity quality level:MQ100
- Typ:MTC
- Mätområde:0,25-0,5-0,75-1,0-1,5-2-3 mg/l PO₄
Specifications
About this item
Snabbtester, visuell färgjämförelse.
- Resultat efter cirka 3 minuter
- Användarvänlig
- Tillämpningsorienterade mätintervall
- Bärbara
- En serie ekonomiska refillförpackningar (RP) är tillgängliga
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
Det här sortimentet omfattar både titrimetriska och kolorimetriska tester för medelhöga koncentrationer. Med det breda utbudet av tillgängliga testparametrar är de här snabbtesterna det bästa valet för akvarier, fiskodlingar, vattenekologi, miljövård samt kyl- och kokvattenanalys.
Delivery: Varje testsats innehåller alla nödvändiga reagenser, reaktionskuvetter, färgjämförelsediagram eller komparatorhjul och en omfattande bruksanvisning.