Visuella färgkit, Nickeltest, MColortest™, Supelco®
Catalog # 1.14420.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Kemisk metod:Dimethylglyoxime
- Förp.:125 Tests
- Beskrivning:Nickeltest
- M-Clarity quality level:MQ100
- Typ:MCC
- Mätområde:0,02-0,04-0,07-0,1-0,15-0,2-0,3-0,4-0,5 mg/l Ni
Specifications
About this item
Snabbtester, visuell färgjämförelse.
- Resultat efter cirka 5 minuter
- Användarvänlig
- Tillämpningsorienterade mätintervall
- Bärbara
- En serie ekonomiska refillförpackningar (RP) är tillgängliga
MColortest™ med färgkortskomparator (tidigare Aquaquant®):
MColortest™ (MTC)-testsatserna använder kyvetter med långt skiktdjup och är särskilt utformade för mätning av låga jonkoncentrationer (vissa så låga som 0,005 mg/L). De här testsatserna är särskilt lämpliga för analys av dricksvatten, källvatten, renat vatten och mineralvatten samt kyl- och kokvatten.
Delivery: Varje testsats innehåller alla nödvändiga reagenser, reaktionskuvetter, färgjämförelsediagram eller komparatorhjul och en omfattande bruksanvisning.