Dibenzo[a,c]acridine
Katalog # PROOBCR-155
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 mg
- Seq:2440
Specifikationer
Om denna produkt
:
:279.34 g/mol
CAS-nummer:215-62-3
Formel:C₂₁H₁₃N