ContactUsLinkComponent
Acridine yellow G ≥90% (dye basis), Sigma-Aldrich®
  199508-25G
 :  
undefined
Acridine yellow G ≥90% (dye basis), Sigma-Aldrich®
  199508-25G
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308
 :
 :273.76 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :205-194-2
 :GHS07
 :GHS08
 :135-49-9
 :C₁₅H₁₅N₃·HCl
 :MFCD00012661