4-Aminoazobenzene, Supelco®
Katalog # 46130-250MG-R
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:250 mg
- Seq:2590
Specifikationer
Om denna produkt
:
:197.24 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:200-453-6
CAS-nummer:60-09-3
Formel:C₁₂H₁₁N₃
MDL-nummer:MFCD00007854