(±)-Ethyl-2,3-dibromopropionate
Katalog # 8.20418.0100
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20 °C) insoluble
- Molar Mass:259.92 g/mol
- Boiling Point:211 - 214 °C (992 hPa)
- Flash Point:91 °C
- Refractive Index:1.4986 (20 °C, 589 nm)
- Density:1.79 g/cm3 (20 °C)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:259.93 g/mol
ADR:6.1,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:222-941-8
FN:2810
:GHS06
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:3674-13-3
Formel:C₅H₈Br₂O₂
MDL-nummer:MFCD00000212