ContactUsLinkComponent
Silvernitrat 2,5% för mikroskopi, Sigma-Aldrich®
Silvernitrat 2,5% för mikroskopi, Sigma-Aldrich®
Katalog # 85193-100ML
CAS-nummer:  
undefined
Silvernitrat 2,5% för mikroskopi, Sigma-Aldrich®
Katalog # 85193-100ML
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance (Colour):
    Green to Very Dark Green
  • Appearance (form):
    Powder or Crystals
  • Argentometr. Titration:
    80 - 120%
  • Thin layer chromatography:
    Corresponds to standard
  • Assay (atomic absorpt.):
    Zn (theory) 8.74%, typically 3 - 9%
  • Atomic absorption:
    Zn
  • Solubility (Colour):
    0.01 g in 10 ml methanol
  • Solubility (method):
    0.01 g in 10 ml methanol
  • Loss on drying:
    ≤8.0 %
  • Sulphated ash:
    7 - 23 %
  • Wavelength (1) (UV):
    621 - 636 nm
  • Extinction (1%/1 cm) (1) (UV):
    ≥800
  • Solvent (UV):
    Water
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :169.87 g/mol
EINECS:231-853-9
 :GHS05
 :GHS08
 :GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7761-88-8
Formel:AgNO₃
MDL-nummer:MFCD00003414