ContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid 36% i vattenlösning analytiskt reagens
Natriumhydroxid 36% i vattenlösning analytiskt reagens
Katalog # 1.05596.5000
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Natriumhydroxid 36% i vattenlösning analytiskt reagens
Katalog # 1.05596.5000
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    5 L
  • Seq:
    5190
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :40 g/mol
Kokande Pt:119…135 °C (1013 hPa)
Smält Pt:9…10 °C
Densitet:1,53 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-185-5
FN:1824
ADR:8,II
 :M-Clarity™ quality level = MQ300
 :GHS05
CAS-nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-nummer:MFCD00003548