Perklorsyra 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenfri ättiksyra, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
7142.1000
: Avantor
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
- Titer (mol/l):0.098 - 0.102
:
:100.46 g/mol
:Omgivande
:231-512-4
:2920
:8,II
:GHS02
:GHS05
:7601-90-3
:HClO₄
:MFCD00011325