Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Celite® Hyflo ® Super Cel, filterstöd
Celite® Hyflo ® Super Cel, filterstöd
Celite® Hyflo ® Super Cel, filterstöd
ROTH0003.1
:
Roth Carl
:
Celite® Hyflo ® Super Cel, filterstöd
ROTH0003.1
:
Roth Carl
:
Förpackningstyp:
Glass bottle for solids
Förp.:
2,5 kg
Seq:
4076
:
:
2200 °C (1013 hPa)
:
1710 °C
:
2,3 g/cm³ (20 °C)
:
GHS08
:
68855-54-9
:
MFCD00132803