ContactUsLinkComponent
2-Adamantanone
2-Adamantanone
Catalog # MOLE23794765-25G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
2-Adamantanone
Catalog # MOLE23794765-25G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifications
About this item
 :
 :150.22 g/mol
Boiling Pt:228 °C (1013 hPa)
Melting Pt:43 °C
Density:1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:211-847-2
CAS Number:700-58-3
Formula:C₁₀H₁₄O
MDL Number:MFCD00074737