Fack, för provflaskor
300×355×42 mm
Catalog # 216-1420
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PVC, vit.
- För provflaskor med diameter 22 mm eller mindre
- Perfekt för 7 ml Bijou-flaskor
- Kapacitet: 9 rader med upp till 14 flaskor per rad
Stabil bricka för förvaring och som kan användas som låda eller fackinsats.
Specifications
- B×D×H:300×355×42 mm