Pyridin, Supelco®
Glass bottle, 1 mL
Leverantör: Merck
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Azabenzene, Azine
- CAS-nummer:110-86-1
- Formel:C₅H₅N
- MDL-nummer:MFCD00011732
- Molecular Weight:79.1 g/mol
- Merck Index:13,08060
- Kokande Pt:115 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:–44 °C
- Densitet:0,983 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:17 °C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- FN:1282
- ADR:3,II
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- EINECS:203-809-9
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 mL