ContactUsLinkComponent
Pyridin
Pyridin
Katalog # PROOCHE126
CAS Number:  
undefined
Pyridin
Katalog # PROOCHE126
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    2 mL
  • Seq:
    2145
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,08060
Boiling Pt:115 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–44 °C
Density:0,983 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:17 °C
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:203-809-9
UN:1282
ADR:3,II
 :79.1 g/mol
 :GHS02
 :GHS07
CAS Number:110-86-1
Formula:C₅H₅N
MDL Number:MFCD00011732