ContactUsLinkComponent
Pyridin, dehydrerad (högst 0,0100% H2O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Pyridin, dehydrerad (högst 0,0100% H2O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Katalog # 27197.295
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Pyridin, dehydrerad (högst 0,0100% H2O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Katalog # 27197.295
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Clear colourless liquid
  • Assay (calculated on anhydrous):
    Min. 99.5 %
  • Acidity or alkalinity:
    Max. 0.002 meq/g
  • Water (K.F.):
    Max. 0.0100 %
  • Residue on evaporation:
    Max. 0.0010 %
  • Al (Aluminium):
    Max. 0.5 ppm
  • B (Boron):
    Max. 0.02 ppm
  • Ba (Barium):
    Max. 0.1 ppm
  • Ca (Calcium):
    Max. 0.5 ppm
  • Cd (Cadmium):
    Max. 0.05 ppm
  • Co (Cobalt):
    Max. 0.02 ppm
  • Cr (Chromium):
    Max. 0.02 ppm
  • Cu (Copper):
    Max. 0.02 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 0.1 ppm
  • Mg (Magnesium):
    Max. 0.1 ppm
  • Mn (Manganese):
    Max. 0.02 ppm
  • Ni (Nickel):
    Max. 0.02 ppm
  • Pb (Lead):
    Max. 0.1 ppm
  • Sn (Tin):
    Max. 0.1 ppm
  • Zn (Zinc):
    Max. 0.1 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
CAS-nummer:110-86-1
 :
Formel:C₅H₅N
MDL-nummer:MFCD00011732
Merck Index:13,08060
Kokande Pt:115 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–44 °C
Densitet:0,983 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:17 °C
FN:1282
ADR:3,II
 :79.1 g/mol
EINECS:203-809-9
 :GHS02
 :GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande