ContactUsLinkComponent
Pyridin, low water content ≥99.0%, BAKER ANALYZED® HPLC för HPLC/UHPLC, för spektrofotometri, J.T.Baker®
Pyridin, low water content ≥99.0%, BAKER ANALYZED® HPLC för HPLC/UHPLC, för spektrofotometri, J.T.Baker®
Katalog # 9393-02
Leverantör:  Avantor
CAS-nummer:  
undefined
Pyridin, low water content ≥99.0%, BAKER ANALYZED® HPLC för HPLC/UHPLC, för spektrofotometri, J.T.Baker®
Katalog # 9393-02
Leverantör:  Avantor
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    ≥ 99.0 %
  • Assay (by GC, corrected for water):
    ≥99.0 %
  • Ammonia (as NH₃):
    ≤0.002 %
  • Color (APHA):
    ≤10
  • Reducing Substances:
    Passes Test
  • Residue after Evaporation:
    ≤5 ppm
  • Solubility in H₂O:
    Passes Test
  • Sulfate (SO₄):
    ≤0.001 %
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400 nm:
    ≤0.005
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 375 nm:
    ≤0.01
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm:
    ≤0.01
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 340 nm:
    ≤0.10
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 330 nm:
    ≤1.00
  • Water (by KF, volumetric):
    ≤0.01 %
  • Chloride (Cl):
    ≤5 ppm
  • Trace Impurities - Copper (Cu):
    ≤5 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
Merck Index:13,08060
Kokande Pt:115 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–44 °C
Densitet:0,983 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:17 °C
ADR:3,II
 :Packaged under nitrogen.
 :79.1 g/mol
EINECS:203-809-9
FN:1282
 :GHS02
 :GHS05
 :GHS07
 :GHS08
 :GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:110-86-1
Formel:C₅H₅N
MDL-nummer:MFCD00011732