Pyridin, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Katalog # 8074.2500
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:2,5 L
- Seq:5096
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Chloride (Cl):max. 0.005 %
- Residue after Evaporation:max. 0.005 %
- Water (H2O):max. 0.25 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Merck Index:13,08060
Kokande Pt:115 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–44 °C
Densitet:0,983 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:17 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-809-9
FN:1282
ADR:3,II
:79.1 g/mol
:GHS02
:GHS07
CAS-nummer:110-86-1
Formel:C₅H₅N
MDL-nummer:MFCD00011732