Pyridin, vattenfri ≥99.5%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:110-86-1
:
Formel:C₅H₅N
MDL-nummer:MFCD00011732
Merck Index:14,7970
Kokande Pt:115 °C
Smält Pt:–42 °C
Densitet:0,978
Flash Pt:20 °C (68 °F)
EINECS:203-809-9
FN:1282
ADR:3,II
:Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
:79.1 g/mol
:GHS02
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande