Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Pyridin
Pyridin ≥99.5% för HPLC
Pyridin ≥99.5% för HPLC
:
Thermo Fisher Scientific
Pyridin ≥99.5% för HPLC
:
Thermo Fisher Scientific
:
110-86-1
:
:
C₅H₅N
:
MFCD00011732
:
14,7970
:
115 °C
:
–42 °C
:
0,978
:
20 °C (68 °F)
:
1282
:
3,II
:
79.1 g/mol
:
203-809-9
:
GHS02
:
GHS07
:
Omgivande
msds_ALFA022905
Thermo Scientific Acroseal 25 Years