Pyridin 99+%, extra pure
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:110-86-1
:
Formel:C₅H₅N
MDL-nummer:MFCD00011732
Merck Index:13,08060
Kokande Pt:115…116 °C (760 mmHg)
Smält Pt:–42 °C
Densitet:0,978 g/cm³
Flash Pt:17 °C
FN:1282
ADR:3,II
:79.1 g/mol
EINECS:203-809-9
:GHS07
:GHS02
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5080 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.1 % (Coulometric)
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤40 APHA
- Residue after evaporation:≤0.02 %