Tetrahydrofuran, Supelco®
78445-5ML-F
: Merck
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:5 mL
- Seq:2210
:
:72.11 g/mol
:12,09351
:66 °C (1013 hPa)
:0,888 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:203-726-8
:2056
:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:05-2114615188-48
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:109-99-9
:C₄H₈O
:MFCD00005356