Tetrahydrofuran
Katalog # EHERC17405700
Leverantör: EHRENSTORFER
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 mL
- Seq:2070
Specifikationer
Om denna produkt
:
:72.11 g/mol
Merck Index:12,09351
Kokande Pt:66 °C (1013 hPa)
Densitet:0,888 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-726-8
FN:2056
ADR:3,II
REACH:05-2114615188-48
:GHS02
:GHS08
:GHS07
CAS-nummer:109-99-9
Formel:C₄H₈O
MDL-nummer:MFCD00005356