ContactUsLinkComponent
Glove liners, Perfect Poly® PU First White
undefined
Glove liners, Perfect Poly® PU First White
  • Catalog No:
  • DALL2132255/10
  • DALL2132255/11
  • DALL2132255/6
  • DALL2132255/7
  • DALL2132255/8
  • DALL2132255/9
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Fodermaterial:
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Yta:
  • Coating on palm and fingers
  • Coating on palm and fingers
  • Coating on palm and fingers
  • Coating on palm and fingers
  • Coating on palm and fingers
  • Coating on palm and fingers
  • Mätare:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Kragmodell:
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (3131X)
  • EN 388:2016 (3131X)
  • EN 388:2016 (3131X)
  • EN 388:2016 (3131X)
  • EN 388:2016 (3131X)
  • EN 388:2016 (3131X)