Tetrahydrofuran ≥99.8% Ostabiliserad, Biograde for DNA and peptides synthesis
44505.K2
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
:
:72.11 g/mol
:14,9211
:66 °C
:–108 °C
:0,889
:–17 °C (1 °F)
:Omgivande
:203-726-8
:2056
:3,II
:05-2114615188-48
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:109-99-9
:C₄H₈O
:MFCD00005356