Tetrahydrofuran, vattenfri ≥99.8% Ostabiliserad
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:109-99-9
:
Formel:C₄H₈O
MDL-nummer:MFCD00005356
:72.11 g/mol
Merck Index:14,9211
Kokande Pt:66 °C
Smält Pt:–108 °C
Densitet:0,889
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-726-8
FN:2056
ADR:3,II
:Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
Flash Pt:–17 °C (1 °F)
REACH:05-2114615188-48
:GHS02
:GHS08
:GHS07