Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Naftalen
Naftalen
Naftalen
Naftalen
PROOERM-FC028
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Naftalen
PROOERM-FC028
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Förp.:
1
Seq:
0001
:
:
128.17 g/mol
:
12,06457
:
218 °C (1013 hPa)
:
79…82 °C
:
1,145 g/cm³ (20 °C)
:
79 °C
:
202-049-5
:
1334
:
4.1,III
:
GHS08
:
GHS07
:
GHS09
:
Omgivande
:
91-20-3
:
C₁₀H₈
:
MFCD00001742