Naftalen, extra pure
Katalog # 123092C
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass ampoule
- Förp.:100 mg
- Seq:2440
Specifikationer
Om denna produkt
:
:128.17 g/mol
Merck Index:12,06457
Kokande Pt:218 °C (1013 hPa)
Smält Pt:79…82 °C
Densitet:1,145 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:79 °C
EINECS:202-049-5
FN:1334
ADR:4.1,III
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:91-20-3
Formel:C₁₀H₈
MDL-nummer:MFCD00001742