ContactUsLinkComponent
Petriskålar, Analyslide®
Petriskålar, Analyslide®
Catalog # 516-8020
undefined
Petriskålar, Analyslide®
Catalog # 516-8020
Specifications
  • Sterilitet:
    Icke sterilt
  • Version:
    Analyslide®
  • Förp.:
    100
Specifications
About this item
Analyslide®-petriskålen har en rektangulär botten och som kan innehålla ett 47 mm membranfilter. Provet skyddas under undersökning i mikroskop och membranfiltren kan lagras och skyddas för referensändamål.
  • Den rektangulära botten passar de flesta mikroskopiska stadier
  • Inre täckring för säker förslutning
  • Det genomskinliga locket tillåter att man ser provet
  • Frostat område på botten för märkning av provet med märkpenna
  • En praktisk låda gör det enklare att samla in och förvara prover
Base and lid are constructed from PS.