1-Naphthaldehyde
Glass bottle for solids, 100 g
MOLE16753483-100G
Marketsource
: Molekula
: α-Naphthaldehyde
- :66-77-3
- :C₁₁H₈O
- :MFCD00004003
- :156.18 g/mol
- :292 °C (1013 hPa)
- :2 °C
- :1,14 g/cm³ (20 °C)
- :Omgivande
- :200-633-4
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g