1-Bromonaftalen
Katalog # MOLE23928968-1KG
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Om denna produkt
:
Merck Index:13,01410
Kokande Pt:280 °C (1013 hPa)
Smält Pt:0…6 °C
Densitet:1,48 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:66 °C
:207.07 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:201-965-2
:GHS07
CAS-nummer:90-11-9
Formel:C₁₀H₇Br
MDL-nummer:MFCD00003868