Osmiumtetraoxid
Katalog # MOLE11841630-1G
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Om denna produkt
:
:254.23 g/mol
Merck Index:13,06962
Kokande Pt:130 °C (1013 hPa)
Smält Pt:40 °C
Densitet:1,04 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:244-058-7
FN:2471
ADR:6.1,I
:GHS06
:GHS05
CAS-nummer:20816-12-0
Formel:O₄Os
MDL-nummer:MFCD00011150