Krom(III)oxid, TECHNICAL
22796.292
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
- Identification:Passes test
:
:151.99 g/mol
:13,02247
:4000 °C (1013 hPa)
:2435 °C
:5,22 g/cm³ (25 °C)
:Omgivande
:215-160-9
:1308-38-9
:Cr₂O₃
:MFCD00010949