Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Silvernitrat
Silvernitrat ≥99.995% Ag ≥ 63%, Premion®
Silvernitrat ≥99.995% Ag ≥ 63%, Premion®
:
Thermo Fisher Scientific
Silvernitrat ≥99.995% Ag ≥ 63%, Premion®
:
Thermo Fisher Scientific
:
7761-88-8
:
:
AgNO₃
:
MFCD00003414
:
169.87 g/mol
:
14,8518
:
444 °C (1013 hPa)
:
212 °C
:
4,352
:
Omgivande
:
231-853-9
:
1479
:
5.1,I
:
01-2119513705-43
:
GHS03
:
GHS05
:
GHS09
externalurl.pdf
msds_ALFA043087
Thermo Scientific Acroseal 25 Years
Thermo Scientific Silver Products