ContactUsLinkComponent
1,3-Indandione för syntes, Sigma-Aldrich®
1,3-Indandione för syntes, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.20698.0010
Supplier:  Merck
CAS Number:  
1,3-Indandione för syntes, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.20698.0010
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    10 g
  • Seq:
    3236
Specifications
Specification Test Results
  • Solubility:
    (20 °C) insoluble
  • Melting Point:
    129 - 132 °C
  • Molar Mass:
    146.14 g/mol
  • Synonyms:
    1,3-Hydrindenedione, 1,3-Dioxoindane
  • Hill Formula:
    C9H6O2
Specification Test Results
About this item
 :
 :146.15 g/mol
Boiling Pt:283 °C (1013 hPa)
Melting Pt:129…132 °C
Density:1,37 g/cm³ (21 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:210-109-7
CAS Number:606-23-5
Formula:C₉H₆O₂
MDL Number:MFCD00003779