Koldisulfid ACS, Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens, Supelco®
Katalog # 1.02214.1000
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:2.1 g/l (20 °C)
- Melting Point:-111.6 °C
- Molar Mass:76.13 g/mol
- Boiling Point:46.5 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:398 hPa (20 °C)
- Flash Point:-30 °C
- Explosion Limit:1 - 60 %(V)
- Density:1.26 g/cm3 (20 °C)
- Ignition Point:95 °C
- Evaporation number:1.8
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:76.14 g/mol
Merck Index:13,01821
Kokande Pt:46,2 °C (1013 hPa)
Densitet:1,2632 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–30 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-843-6
FN:1131
ADR:3 (6.1),I
:M-Clarity™ quality level = MQ300
:GHS02
:GHS08
:GHS07
CAS-nummer:75-15-0
Formel:CS₂
MDL-nummer:MFCD00011321