ContactUsLinkComponent
Koldisulfid ACS, Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens, Supelco®
Koldisulfid ACS, Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens, Supelco®
Katalog # 1.02214.1000
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
undefined
Koldisulfid ACS, Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens, Supelco®
Katalog # 1.02214.1000
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Solubility:
    2.1 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    -111.6 °C
  • Molar Mass:
    76.13 g/mol
  • Boiling Point:
    46.5 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    398 hPa (20 °C)
  • Flash Point:
    -30 °C
  • Explosion Limit:
    1 - 60 %(V)
  • Density:
    1.26 g/cm3 (20 °C)
  • Ignition Point:
    95 °C
  • Evaporation number:
    1.8
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :76.14 g/mol
Merck Index:13,01821
Kokande Pt:46,2 °C (1013 hPa)
Densitet:1,2632 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–30 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-843-6
FN:1131
ADR:3 (6.1),I
 :M-Clarity™ quality level = MQ300
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
CAS-nummer:75-15-0
Formel:CS₂
MDL-nummer:MFCD00011321