ContactUsLinkComponent
Kiselgel, Pore size: 60 Å 0.035-0.070 mm för kromatografi
Kiselgel, Pore size: 60 Å 0.035-0.070 mm för kromatografi
Certifikat
undefined
Kiselgel, Pore size: 60 Å 0.035-0.070 mm för kromatografi
Certifikat
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    White Powder
  • Particle size:
    0.035 to 0.070 mm
  • Specific gravity:
    0.46 to 0.55 kg/l (Typical)
  • pH:
    6.5 to 7.5 (5 % suspension in water) Typical
  • Residual water:
    ≤6 % (160°C, 15 min)
Specifikationstestresultat
Relaterad information