Kiselgel, Pore size: 40 Å 35-70 mesh, high purity for column chromatography, Supelco®
Katalog # 60736-1KG
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Om denna produkt
:
:60.08 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:112926-00-8
:7631-86-9
Formel:SiO₂
MDL-nummer:MFCD00011232