ContactUsLinkComponent
Kiselgel, granulat, TECHNICAL
  27613.294
 :  
undefined
Kiselgel, granulat, TECHNICAL
  27613.294
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Loss on drying (140 °C; 4 h):
    Max. 3%
  • Water-absorption capacity (40% RH):
    Min. 20%
 :
 :60.08 g/mol
 :2230 °C (1013 hPa)
 :> 1600 °C
 :Omgivande
 :63231-67-4
 :7631-86-9
 :SiO₂
 :MFCD00011232