ContactUsLinkComponent
Kiselgel, beads ~2 - 5 mm desiccant, Supelco®
Kiselgel, beads ~2 - 5 mm desiccant, Supelco®
  1.07735.1000
 :  Merck
 :  
Kiselgel, beads ~2 - 5 mm desiccant, Supelco®
  1.07735.1000
 :  Merck
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
 :
 :60.08 g/mol
 :2230 °C (1013 hPa)
 :1710 °C
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :Omgivande
 :231-545-4
 :01-2119379499-16
 :63231-67-4
 :112926-00-8
 :SiO₂
 :MFCD00011232