Kiselgel 3-6 mm, non toxic för torkning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7631-86-9
:63231-67-4
Formel:SiO₂
MDL-nummer:MFCD00011232
:60.08 g/mol
Kokande Pt:2230 °C (1013 hPa)
Smält Pt:1710 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
REACH:01-2119379499-16
Specifikationstestresultat
- Appearance:Colorless to white Irregular granules
- Particle size:3.0 to 6.0 mm
- Residual water:≤2.0 % (140°C, 4 h)
- Water adsorption:≥20.0 % (40% rH)