Tenn(II)klorid, vattenfri ≥99%, GPR RECTAPUR®
23746.296
:
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
- Assay:Min. 99 %
- SO4 (Sulphate):Max. 0.02 %
- Cd (Cadmium):Max. 40 ppm
- Cu (Copper):Max. 40 ppm
- Fe (Iron):Max. 100 ppm
- Pb (Lead):Max. 75 ppm
- Zn (Zinc):Max. 40 ppm
:
:189.62 g/mol
:13,08861
:623 °C (1013 hPa)
:246 °C
:3,95 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:231-868-0
:3260
:8,III
:GHS07
:GHS05
:7772-99-8
:SnCl₂
:MFCD00011241