ContactUsLinkComponent
Tenn(II)klorid, vattenfri ≥99%, GPR RECTAPUR®
  23746.296
 :  
undefined
Tenn(II)klorid, vattenfri ≥99%, GPR RECTAPUR®
  23746.296
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Assay:
    Min. 99 %
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.02 %
  • Cd (Cadmium):
    Max. 40 ppm
  • Cu (Copper):
    Max. 40 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 100 ppm
  • Pb (Lead):
    Max. 75 ppm
  • Zn (Zinc):
    Max. 40 ppm
 :
 :189.62 g/mol
 :13,08861
 :623 °C (1013 hPa)
 :246 °C
 :3,95 g/cm³ (20 °C)
 :Omgivande
 :231-868-0
 :3260
 :8,III
 :GHS07
 :GHS05
 :7772-99-8
 :SnCl₂
 :MFCD00011241