Tenn(II)klorid för syntes, Sigma-Aldrich®
: Merck
:7772-99-8
:
:SnCl₂
:MFCD00011241
:189.62 g/mol
:13,08861
:623 °C (1013 hPa)
:246 °C
:3,95 g/cm³ (20 °C)
:3260
:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:231-868-0
:GHS05
:GHS08
:GHS07
:GHS09
:Omgivande
- Solubility:2700 g/l (20 °C)
- Melting Point:246 °C
- Molar Mass:189.62 g/mol
- Boiling Point:623 °C (1013 hPa)
- Density:3.95 g/cm3 (20 °C)
- pH:2.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)