Svavelsyra concentrate 0.1 mol/l (0.2 N) i vattenlösning for ion chromatography, Supelco®
Catalog # 68279-1L
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
:98.08 g/mol
Densitet:1,01 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:2796
ADR:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:231-639-5
CAS-nummer:7664-93-9
Formel:H₂SO₄
MDL-nummer:MFCD00064589