3-Sulpholene, Sigma-Aldrich®
Katalog # 8.07994.0250
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:250 g
- Seq:3545
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:130 g/l (20 °C)
- Melting Point:62 - 65 °C
- Molar Mass:118.16 g/mol
- Bulk Density:840 kg/m3
- Flash Point:112 °C
- Density:1.31 g/cm3 (15.6 °C)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:118.16 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:201-059-7
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:77-79-2
Formel:C₄H₆O₂S
MDL-nummer:MFCD00005481