ContactUsLinkComponent
Aluminiumklorid, vattenfri ≥99%, GPR RECTAPUR®
Aluminiumklorid, vattenfri ≥99%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 21031.293
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Aluminiumklorid, vattenfri ≥99%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 21031.293
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 20 ppm
  • Insolubility in water:
    Max. 100 ppm
  • Not precipitated by NH4OH (as SO4):
    Max. 0.1 %
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 100 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 100 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :133.34 g/mol
Merck Index:13,00335
Kokande Pt:180 °C (1013 hPa)
Smält Pt:180…181 °C
Densitet:1,31 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-208-1
FN:1726
ADR:8,II
 :GHS05
CAS-nummer:7446-70-0
Formel:AlCl₃
MDL-nummer:MFCD00003422