Aluminiumklorid
Katalog # MOLE53253597-1KG
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Om denna produkt
:
:133.34 g/mol
Merck Index:13,00335
Kokande Pt:180 °C (1013 hPa)
Smält Pt:180…181 °C
Densitet:liquid 1,31 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-208-1
FN:1726
ADR:8,II
:GHS05
CAS-nummer:7446-70-0
Formel:AlCl₃
MDL-nummer:MFCD00003422