Aluminiumklorid, vattenfri, Reagent Grade
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7446-70-0
:
Formel:AlCl₃
MDL-nummer:MFCD00003422
:133.34 g/mol
Merck Index:14,337
Kokande Pt:180 °C (1013 hPa)
Smält Pt:190 °C (subl.)
Densitet:2,44
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-208-1
FN:1726
ADR:8,II
:GHS05