Orders LinkContactUsLinkComponent
Preparation table for slides
Preparation table for slides
Beredningsbord med numrering, Vit, Kartong, 340×205×5 mm
Katalog # 630-2771
Leverantör:   MARIENFELD
Preparation table for slides
Katalog # 630-2771
Leverantör:  MARIENFELD
Preparation table for slides
Preparation table for slides
Beredningsbord med numrering, Vit, Kartong, 340×205×5 mm
Price
1 850,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 20 Items
Product Details & Documents
Preparation table for 20 microscopy slides. Thanks to its recessed grips the slides can be easily taken out.
Specifikationer
  • Färg:
    Vit
  • Beskrivning:
    Beredningsbord med numrering
  • Material:
    Kartong
  • B×D×H:
    340×205×5 mm