Orders LinkContactUsLinkComponent
Bed pan
2500 ml
Katalog # KART586
Leverantör:   KARTELL
Bed pan
Katalog # KART586
Leverantör:  KARTELL
Bed pan
Bed pan
2500 ml
Price
190,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Bed pan moulded in white PP.
  • Withstand temperatures up to 120 °C
  • Very good chemical resistance
  • Easy to clean
Specifikationer
  • Kapacitet:
    2500 ml